Kluczowe dokumenty
807472
TOYOPEARL® DEAE-650S Media luzem
phase DEAE (diethylaminoethyl), bottle of 250 mL, 35 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® DEAE-650C Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
opis
DEAE-650S
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Cl-
opakowanie
bottle of 250 mL
Parametry
3 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
Matryca
methacrylate
grupa aktywna macierzy
DEAE (diethylaminoethyl) phase
wielkość cząstki
35 μm
pH robocze
2-10
pojemność
0.10 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
30 g/L±5 adsorption capacity (BSA)
30 mg/mL±5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
kompatybilność
mode of use weak anion exchange chromatography
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Toyopearl DEAE-650 resin is a weak anion exchanger for blood fractionation and other biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed TSKgel DEAE-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Zastosowanie
Kolumny TOYOPEARL® DEAE-650S są stosowane jako media separacyjne i żywice jonowymienne.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rafael Picorel et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 274, 129-135 (2004-06-10)
A single-column method to purify the CP43 and CP47 pigment-protein complexes of photo-system (PS)II from higher plants is presented. To validate the isolation procedure, three different species were used (Spinacea oleracea, Beta vulgaris, and Glycine max), and the procedure worked
Rafael Picorel et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 684, 105-112 (2010-10-21)
A method to isolate and purify CP43 and CP47 pigment-protein complexes from Photosystem (PS) II of higher plants is presented. The method has been developed in spinach, but it may also be valid for other plant species, since there is