845106
TOYOPEARL GigaCap® DEAE-650 MiniChrom Column
phase DEAE (diethylaminoethyl), 75 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Synonim(y):
MiniChrom
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PEEK
linia produktu
TOYOPEARL®
Właściwości
counter ion Cl-
klasy chemiczne analitów
proteins
producent / nazwa handlowa
Tosoh 45106
Parametry
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
metody
HPLC: suitable
LPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 8 mm
objętość złoża
5 mL
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
DEAE (diethylaminoethyl) phase
wielkość cząstki
75 μm
wielkość porów
1000 Å
pH robocze
2-13
pojemność
>156 g/L adsorption capacity (BSA)
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Kompatybilność
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)