GE17-0444-01
Lentil Lectin-Sepharose™ 4B 25 mL
Cytiva 17-0444-01
Synonim(y):
Sefaroza 4B
About This Item
Polecane produkty
ligand
lentil lectin
opakowanie
pkg of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0444-01
warunki przechowywania
(20% Ehtanol, PBS pH 7)
Matryca
4% agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
3-12
Zakres roboczy
3-10
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lektyna soczewicy jest metaloproteiną, zawierającą Ca2+ i Mn2+, która wiąże się odwracalnie z polisacharydami i glikokoniugatami zawierającymi glukozę lub cukry typu mannozy. Lektyna z soczewicy 812 4B jest ogólnie stosowanym adsorbentem specyficznym dla grupy i jest rutynowo stosowana w przygotowywaniu i oczyszczaniu wielu glikoprotein i cząsteczek zawierających węglowodany.
Cechy i korzyści
- Wiąże cząsteczki zawierające α-D-mannozę, α-D-glukozę i sterycznie powiązane reszty.
- W porównaniu z Con A, również do oczyszczania glikoprotein, lektyna z soczewicy słabiej rozróżnia glukozyl od mannozylu.
- Zachowuje wiązanie w 1% dezoksycholanie i jest szczególnie cenna przy oczyszczaniu rozpuszczonych w detergentach białek błonowych.
- Lektyna z soczewicy jest metaloproteiną, zawierającą Ca2+ i Mn2+, która wiąże się odwracalnie z polisacharydami i glikokoniugatami zawierającymi cukry typu glukozy lub mannozy.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokoły
This page shows how to purify or remove glycoproteins and polysaccharides with Con A Sepharose 4B, Lentil Lectin Sepharose 4B, Capto Lentil Lectin from GE Healthcare.
Column packing and preparation for Affinity Chromatography with specific groups of biomolecules.
This page shows how to perform column packing and preparation for affinity chromatography when using Tricorn™ or XK columns available from GE Healthcare.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.