Key Documents
GE17548911
HiTrap® Capto Lentil Lectin
pkg of 5 × 1 mL, Cytiva, 17-5489-11, 75 μm avg. part. size
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NB.21
opakowanie
pkg of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
17-5489-11
Cytiva
śr. rozm. cząst.
75 μm
Opis ogólny
Capto Lentil Lectin is an affinity chromatography resin for purification of glycoproteins and other molecules containing carbohydrates such as a-D-mannose and a-D-glucose or sterically related residues.
  • Group-specific adsorbent for carbohydrate-containing molecules
  • High productivity and cost-efficiency in downstream operations
  • Animal component-free production
Capto Lentil Lectin resin is based on a rigid high-flow agarose base matrix that enables high flow rates. The product is available in bulk as well as in various high-throughput process development formats.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1