61768
Lectin, immobilized on Agarose CL-4B from Triticum vulgaris
suitable for affinity chromatography
Synonim(y):
Wheat germ agglutinin, immobilized on agarose CL-4B
About This Item
Polecane produkty
metody
affinity chromatography: suitable
Poziom jakości
pojemność
0.1-1.0 mg/mL, packed gel capacity (ovomucoid)
temp. przechowywania
2-8°C
Postać fizyczna
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokoły
This page shows how to purify glycoproteins and polysaccharides by affinity chromatography using Agarose Wheat Germ Lectin from GE Healthcare.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
Ta strona pokazuje, jak konwertować między przepływem liniowym a przepływem objętościowym w chromatografii powinowactwa.
This page shows how to perform column packing and preparation for affinity chromatography when using Tricorn™ or XK columns available from GE Healthcare.