Kluczowe dokumenty
27541
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
gray PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.060 in. × 0.010 in., pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
PTFE face
gray PTFE/silicone
silicone body
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
13 mm
śr. × grubość × grubość PTFE
20 mm × 0.060 in. × 0.010 in.
Opis ogólny
Fits standard 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)