27211
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 15 mL, clear glass vial, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Właściwości
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
21 mm × 70 mm
pojemność
15 mL
dopasowywanie
thread for 18-400
Zastosowanie
część zamienna
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)