Kluczowe dokumenty
27051
Supelco
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Właściwości
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
29 mm × 82 mm
pojemność
40 mL
dopasowywanie
thread for 10-425
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)