Kluczowe dokumenty
27278
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 10 mm × 0.060 in., for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening vial, pkg of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121821
Materiały
red PTFE/white silicone
opakowanie
pkg of 1000 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
10 mm
śr. × grubość
10 mm × 0.060 in.
kompatybilność
for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening vial
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)