Kluczowe dokumenty
24940-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Synonim(y):
PURGE TRAP K, O.I. ANALYTICAL 4560
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
agency
suitable for EPA 601
Poziom jakości
Zastosowanie
environmental
kompatybilność
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Opis ogólny
Purge/Traps K Vocarb® 3000 (configured for OI Analytical Eclipse 4660, 4560) are used to trap the analytes efficiently in US EPA Methods 502.2 and 524.
Informacje prawne
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)