Kluczowe dokumenty
24932
Supelco
Purge/Trap C
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Synonim(y):
PURGE TRAP C, O.I. ANALYTICAL 4560
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
agency
suitable for EPA 601
Zastosowanie
environmental
kompatybilność
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Opis ogólny
Rurki stosowane w analizach oczyszczania i pułapkowania są zazwyczaj wypełnione wieloma złożami materiałów adsorbujących, dzięki czemu w jednej rurce można uwięzić szeroki zakres polarnych i niepolarnych związków o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej. Każde złoże chroni następne, coraz bardziej aktywne złoże, zapobiegając zatrzymywaniu związków tak silnie, że nie można ich szybko zdesorbować bez rozkładu. Podczas fazy oczyszczania próbki, związki o niższej masie cząsteczkowej przechodzą przez początkowe złoża adsorbentu, ale są zatrzymywane przez kolejne złoża. Podczas desorpcji gaz nośny przechodzi przez pułapkę w odwrotnym kierunku przepływu oczyszczania, dzięki czemu związki o wyższej masie cząsteczkowej nigdy nie wchodzą w kontakt z silniejszymi (najbardziej wewnętrznymi) adsorbentami.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)