Kluczowe dokumenty
20293
Supelco
Purge/Trap F
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Synonim(y):
ODWADNIACZ F. 2385
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
Zastosowanie
environmental
kompatybilność
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Opis ogólny
Rurki stosowane w analizach oczyszczania i pułapkowania są zazwyczaj wypełnione wieloma złożami materiałów adsorbujących, dzięki czemu w jednej rurce można uwięzić szeroki zakres polarnych i niepolarnych związków o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej. Każde złoże chroni następne, coraz bardziej aktywne złoże, zapobiegając zatrzymywaniu związków tak silnie, że nie można ich szybko zdesorbować bez rozkładu. Podczas fazy oczyszczania próbki, związki o niższej masie cząsteczkowej przechodzą przez początkowe złoża adsorbentu, ale są zatrzymywane przez kolejne złoża. Podczas desorpcji gaz nośny przechodzi przez pułapkę w odwrotnym kierunku przepływu oczyszczania, dzięki czemu związki o wyższej masie cząsteczkowej nigdy nie wchodzą w kontakt z silniejszymi (najbardziej wewnętrznymi) adsorbentami.
Informacje prawne
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Lungs, Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)