20308
Purge/Trap I Vocarb® 4000
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Synonim(y):
Vocarb® 4000 Purge Trap
About This Item
Polecane produkty
agency
suitable for EPA 601
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Supelco Vocarb® 4000
Zastosowanie
environmental
kompatybilność
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.