Kluczowe dokumenty
20079-U
Supelco
Modified BTEXTRAP M
StableFlex 3000
Synonim(y):
Modified BTEX Trap M
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Zmodyfikowany 2798 M, 2385 3000,
Zastosowanie
environmental
Poziom jakości
kompatybilność
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Informacje prawne
BTEXTRAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)