Kluczowe dokumenty
24939
Supelco
Purge/Trap J BTEXTRAP
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Synonim(y):
PURGE TRAP J, O.I. ANALYTICAL 4560
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41115700
Zastosowanie
environmental
Poziom jakości
kompatybilność
for use with OI Analytical Eclipse 4660, 4560
Opis ogólny
Rurki stosowane w analizach oczyszczania i pułapkowania są zazwyczaj wypełnione wieloma złożami materiałów adsorbujących, dzięki czemu w jednej rurce można uwięzić szeroki zakres polarnych i niepolarnych związków o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej. Każde złoże chroni następne, coraz bardziej aktywne złoże, zapobiegając zatrzymywaniu związków tak silnie, że nie można ich szybko zdesorbować bez rozkładu. Podczas fazy oczyszczania próbki, związki o niższej masie cząsteczkowej przechodzą przez początkowe złoża adsorbentu, ale są zatrzymywane przez kolejne złoża. Podczas desorpcji gaz nośny przechodzi przez pułapkę w odwrotnym kierunku przepływu oczyszczania, dzięki czemu związki o wyższej masie cząsteczkowej nigdy nie wchodzą w kontakt z silniejszymi (najbardziej wewnętrznymi) adsorbentami.
Informacje prawne
BTEXTRAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)