Kluczowe dokumenty
20080-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with Encon
Synonim(y):
VOCARB purge trap (Encon)
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with Encon
producent / nazwa handlowa
Purge Trap K
Poziom jakości
Zastosowanie
environmental
kompatybilność
for use with Encon
Opis ogólny
Purge/Traps K Vocarb® 3000 (for use with Encon) efficiently trap analytes in US EPA Methods 502.2 and 524.
Informacje prawne
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)