Kluczowe dokumenty
24920-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with StableFlex 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Synonim(y):
PURGE TRAP K, Tekmar® 3000
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
agency
suitable for EPA 601
Poziom jakości
Zastosowanie
environmental
kompatybilność
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Opis ogólny
Pułapki oczyszczające VOCARB skutecznie wychwytują anality w metodach US EPA 502.2 i 524.
Informacje prawne
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)