24918
Purge/Trap I Vocarb® 4000
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Synonim(y):
PURGE TRAP I, Tekmar® 3000
About This Item
Polecane produkty
agency
suitable for EPA 601
Poziom jakości
Zastosowanie
environmental
kompatybilność
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)