Kluczowe dokumenty
22667-U
Swagelok® Bulkhead Union
Swagelok® 400-61, stainless steel, 1/4 in.
Synonim(y):
Swagelok® SS-400-61,SS BULKHEAD UNION 1/4" EA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
Materiały
stainless steel
opis
bulkhead design yes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Swagelok® 400-61
dopasowywanie
1/4 in.
kompatybilność
for use with 1/4 in. tubing
Opis ogólny
Nuts and ferrules included.
Zastosowanie
1653 Złącze grodziowe może być używane do budowy portu próbkowania włókien do mikroekstrakcji fazy stałej (SPME) poprzez umieszczenie przegrody na zewnętrznej nakrętce.
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicole C Bouvier-Brown et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 113-120 (2007-07-06)
Biogenic terpenes play important roles in ecosystem functioning and atmospheric chemistry. Some of these compounds are semi-volatile and highly reactive, such as sesquiterpenes and oxygenated terpenes, and are thus difficult to quantify using traditional air sampling and analysis methods. We