Kluczowe dokumenty
21519
Swagelok® Connector to Male NPT
brass, 1/4 in. Swagelok, 1/4 in. male NPT, 400-1-4
Synonim(y):
Swagelok® 400-1-4,BRASS CONNECTOR 1/4TX1/4P PK2
About This Item
Polecane produkty
Materiały
brass
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
400-1-4
dopasowywanie
1/4 in. Swagelok
1/4 in. male NPT
Opis ogólny
Nuts and ferrules included.
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)