Z566098
Swagelok® Connector to Male NPT
stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
producent / nazwa handlowa
Swagelok 200-1-8
dopasowywanie
1/2 in. male NPT
1/8 in. Swagelok
Opis ogólny
Nuts and ferrules included.
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z566098-1EA | 4061833570050 |