ZRB1992
Anti-ILK Antibody, clone 1B22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Integrin-linked protein kinase (UniProt: Q13418; also known as EC:2.7.11.1, 59 kDa serine/threonine-protein kinase, Beta-integrin-linked kinase, ILK-1, ILK-2, p59IL
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B22, recombinant monoclonal
opis
1B22 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 51.42 kDa
observed mol wt ~52 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, canine, monkey, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminus
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ILK(3611)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in C2C12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Integrin-linked protein kinase (ILK) in C2C12 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected ILK in HeLa, Neuro2A, and NIH3T3 cell lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Integrin-linked protein kinase (ILK) in human kidney tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Integrin-linked protein kinase (ILK) peptide with a KD of 1.4 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in C2C12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ILK in C2C12 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1