MABN2648
Anti-CHD-8L Antibody, clone 1C10-1
Synonim(y):
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 8;EC:3.6.4.12;ATP-dependent helicase CHD8;Axis duplication inhibitor;Duplin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C10-1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 290.85 kDa
observed mol wt ~290 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Chd8(67772)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in E14 Mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CHD8L in E14 Mouse brain tissue lysate.
Tested Applications
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot detected CHD-8L in Chromatin Immunoprecipitation applications (Katayama, Y., et al. (2016). Nature. 537(7622); 675-679; Kawamura, A., et al. (2021). Cell Rep. 35(1);108932).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CHD-8L in Western Blotting applications (Katayama, Y., et al. (2016). Nature. 537(7622); 675-679).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CHD-8L in Immunoprecipitation applications (Katayama, Y., et al. (2016). Nature. 537(7622); 675-679).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1