Z637521
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 40 mm, stem O.D. × L 5 mm × 35 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
BRAND 147010
trzon śr. zewn. × dł.
5 mm × 35 mm
śr. górna
40 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wykonane z wytrzymałego polipropylenu (PP) lejki oferują doskonałą odporność chemiczną i nadają się do szerokiego zakresu zastosowań. Gładkie wnętrze ułatwia czyszczenie i zapobiega zanieczyszczeniom, zapewniając niezawodne działanie podczas użytkowania.
Inne uwagi
BR147010 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)