Kluczowe dokumenty
BAF146601100
Sterileware Powder Funnels
capacity 248 mL (8.4 oz)
Synonim(y):
lejek, lejek do proszku
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
opakowanie
pack of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14660-1100
wys. całkowita
3.25 in. (83 mm)
pojemność
248 mL (8.4 oz)
stem I.D. × L × O.D.
0.5625 in. (14 mm) × 1.0625 in. (26 mm) × 0.8125 in. (21 mm)
top I.D. × O.D.
3.9375 in. (100 mm) × 105 mm
Opis ogólny
Te sterylne lejki z szerokim trzonkiem są idealne do przenoszenia proszków lub granulek za pomocą sterylnego narzędzia do pobierania próbek do sterylnego pojemnika.
Cechy i korzyści
  • Kąt 60° i trzon o dużym otworze pomagają zminimalizować mostkowanie proszku
  • Polipropylen klasy FDA; bezpieczny dla żywności, leków i kosmetyków
  • Sterylny, napromieniowany promieniami gamma (SAL 10^-6)
  • Pakowane pojedynczo; gotowe do jednorazowego użycia i utylizacji
  • Oznaczenie partii dla dokładnego śledzeniaUwaga: Sterylizowane produkty nie podlegają zwrotowi.
Informacje prawne
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)