BAF146601150
Sterileware™ Powder Funnels
capacity 784 mL (26.5 oz)
Synonim(y):
funnel, powder funnel
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14660-1150
wys. całkowita
5.375 in. (136 mm)
pojemność
784 mL (26.5 oz) ,
stem I.D. × L × O.D.
0.9375 in. (24 mm) × 1.1875 in. (30 mm) × 1.125 in. (29 mm)
top I.D. × O.D.
5.625 in. (142 mm) × 5.875 in. (149 mm)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- 60° angle and large bore stem help minimize bridging of powder
- FDA grade polypropylene; safe for food, drug and cosmetic use
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
- Individually bagged; ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracingNote: Sterilized products are not returnable.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)