Kluczowe dokumenty
BAH147120350
SP Bel-Art® Drum and Carboy Funnel
polypropylene, capacity 14.1 L (3.73 gal)
Synonim(y):
Lejek PP, duży lejek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H14712-0350
wys. całkowita
17.875 in. (454 mm)
pojemność
14.1 L (3.73 gal)
stem I.D. × L × O.D.
1 in. (26 mm) × 4.125 (104) × 2 in. (51 mm)
top I.D. × O.D.
12.5 in. (318 mm) × 13.875 in. (353 mm)
Opis ogólny
Duże lejki są idealne do napełniania beczek, baryłek, zbiorników i butli, zapewniając dużą objętość i szybki przepływ. Dwa mniejsze rozmiary mają uchwyt na obręczy dla dodatkowej stabilności.
Cechy i korzyści
  • Wykonany z naturalnego tworzywa polipropylenowego
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121ºC (250ºF)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)