BAH147120200
SP Bel-Art® Drum and Carboy Funnel
polypropylene, capacity 2.1 L (0.56 gal)
Synonim(y):
PP funnel, large funnel
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H14712-0200
wys. całkowita
9.875 in. (250 mm)
pojemność
2.1 L (0.56 gal)
stem I.D. × L × O.D.
0.8125 in. (21 mm) × 3.4375 in. (88 mm) × 2 in. (51 mm)
top I.D. × O.D.
7.8125 in. (198 mm) × 8.125 in. (207 mm)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Molded of natural polypropylene plastic
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)