Kluczowe dokumenty
SLW1170/14D
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 5000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1170/14D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex flask
flat bottom flask
Połączenie
joint ST/NS neck68 mm I.D.
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1170/14D
Wysokość
385 mm
średnica obudowy
220 mm
pojemność
5000 mL
śr. wewn. szyjki
68 mm
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 6556
  • Kolby typu Büchner do filtracji próżniowej
  • Ciężkie ścianki zapewniają zwiększoną wytrzymałość mechaniczną
  • Podstawa z wypustkami minimalizuje ścieranie powierzchni
  • Ze zintegrowanym szklanym ramieniem bocznym do mocowania elastycznych rurek o średnicy 9 mm
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)