Kluczowe dokumenty
SLW1480/02D
Pyrex® Petri dish
diam. × H 60 mm × 20 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1480/02D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1480/02D
śr. zewn. podstawy
54 mm
śr. × wys.
60 mm × 20 mm
pojemność naczynia
~50 mL
śr. wewn. górnej części
55 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
  • Will withstand repeated autoclaving
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)