Z231509
Duroplan petri dishes
O.D. × H 60 mm × 20 mm
Synonim(y):
217554101
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pack of 1 ea
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 217554101
dostępność
not available in USA and Canada
śr. zewn. × wys.
60 mm × 20 mm
pojemność naczynia
~50 mL
śr. naczynia
60 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z231509-10EA | |
Z231509-1EA |