Kluczowe dokumenty
BR452015
BRAND® disposable petri dish with lid
L × W 55 mm × 16 mm, vented: no
Synonim(y):
Dishes, Petri Dishes, Plastics
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.14
Materiały
polystyrene
Właściwości
lid
vented: no
opakowanie
case of 1620 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 452015
dł. × szerokość
55 mm × 16 mm
pojemność naczynia
~15 mL
Opis ogólny
PS, przezroczysty. Z pokrywką jednorazowego użytku. Dostępne z pokrywką odpowietrzającą lub bez. Naczynia i pokrywki są montowane automatycznie, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia.
Cechy i korzyści
  • Jednorazowe szalki Petriego1191 są wykonane z doskonałej jakości polistyrenu zapewniającego przejrzystość i widoczność próbek.
  • Przezroczyste szalki i pokrywki są montowane automatycznie, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia.
  • Odporność na temperaturę do 80°C.
  • W pełni sztaplowane.
  • Naczynia i pokrywy są montowane automatycznie, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia.
  • Stabilność temperaturowa do 80 °C
  • Możliwość sztaplowania
  • Krystalicznie przezroczysty polistyren (PS)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)