BR452005
BRAND® disposable petri dish with lid
L × W 94 mm × 16 mm, vented
Synonim(y):
Dishes, Petri Dishes, Plastics
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.14
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
Właściwości
lid
vented
opakowanie
case of 480 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 452005
dł. × szerokość
94 mm × 16 mm
pojemność naczynia
~100 mL
Opis ogólny
Wykonane z wysokiej jakości polistyrenu (PS) przezroczyste pokrywki naczyń zapewniają optymalną widoczność podczas obserwacji hodowli. Naczynia i pokrywy są montowane automatycznie, aby znacznie zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia, zapewniając integralność próbek.
Cechy i korzyści
- Jednorazowe szalki Petriego1191 są wykonane z doskonałej jakości polistyrenu zapewniającego przejrzystość i widoczność próbek.
- Przezroczyste szalki i pokrywki są montowane automatycznie, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia.
- Odporność na temperaturę do 80°C.
- W pełni sztaplowane.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)