Kluczowe dokumenty
BR455717
BRAND® Petri dish, glass
with lid, soda-lime glass, dish H 15 mm, diam. 60 mm , lid
Synonim(y):
Dishes, Glass, Petri Dishes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiały
soda-lime glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 455717
Średnica
60 mm , lid
wys. naczynia
15 mm
pojemność naczynia
~40 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Szalka Petriego 1191 jest wykonana z wysokiej jakości szkła sodowo-wapniowego, zapewniającego doskonałą trwałość i przejrzystość w zastosowaniach laboratoryjnych. Szalka charakteryzuje się doskonałą jakością szkła i wykończenia, a zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna część podstawy i pokrywy są równe i wolne od pęcherzyków powietrza i smug. Ścięte krawędzie są polerowane płomieniowo, zapewniając gładkie wykończenie, które zwiększa bezpieczeństwo i użyteczność. Idealna do prac mikrobiologicznych, hodowli komórkowych i innych eksperymentów naukowych, ta szklana szalka Petriego jest niezawodnym wyborem dla naukowców poszukujących precyzji i wydajności w swojej pracy laboratoryjnej.
Cechy i korzyści
  • BRAND® Petri dishes are manufactured from excellent quality soda-lime glass with superior finishing.
  • The base and cover of the dishes are flat without any bubbles and streaks.
  • Features flame polished cut edges.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)