Z740620
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, autoclavable
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
soda-lime glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
lid
opakowanie
pack of 24 ea
pojemność naczynia
~100 mL
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przezroczyste szalki Petriego z miękkiego szkła krzemianowego, z dopasowaną dolną i górną częścią. Szkło sodowo-wapniowe wielokrotnego użytku, można sterylizować w autoklawie.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740620-24EA | 4061833641323 |