Merck
Naczynia Petriego
szklane szalki Petriego
Płytki Petriego to płytkie pojemniki wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego (zwykle poliwęglanu lub polistyrenu) lub szkła borokrzemowego, które mogą być dostarczane z pokrywką lub bez. Są one powszechnie stosowane w mikrobiologii do hodowli i obserwacji mikroorganizmów, takich jak bakterie i grzyby. Naczynia zapewniają sterylne środowisko do wzrostu mikroorganizmów i często są wypełnione bogatym w składniki odżywcze podłożem agarowym, które wspomaga wzrost mikroorganizmów. Są one również wykorzystywane do innych zastosowań, w tym hodowli komórkowej i testów kontroli jakości w przemyśle spożywczym. Mogą być jednorazowe lub wielokrotnego użytku, przy czym typy wielokrotnego użytku są w stanie wytrzymać powtarzające się procedury sterylizacji (na mokro lub na sucho).
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Polycarbonate/Polystyrene Petri Dishes
Nunc i Nunclon® do hodowli komórkowych
Płytki te są okrągłe, sterylne, napromieniowane promieniowaniem γ i wykonane z polistyrenu. Dostępne są zarówno z powierzchniami poddanymi obróbce, jak i niepoddanymi obróbce i zwykle są dostarczane z pokrywką, wentylowaną lub niewentylowaną. Naczynia te są powszechnie stosowane w hodowli komórkowej.
Corning® Falcon® Bacteriological Petri Dishes
Naczynia te są sterylne, wykonane z pierwotnego polistyrenu dla optymalnej przejrzystości i są dostarczane z pokrywką. Nadają się do hodowli drobnoustrojów.
Corning® Surface Treated Cell Culture Petri Dishes
Naczynia te są dostępne zarówno w wersji sterylnej, jak i niesterylnej, wykonane z polistyrenu o optymalnej przezroczystości. Są one wyposażone w potrójnie wentylowane pokrywki zapewniające optymalną wentylację i są oferowane w kształcie okrągłym lub kwadratowym, dostępne w wersji standardowej lub z wytrzymałego tworzywa sztucznego.  
Płytki Petriego do hodowli komórkowych
Płytki te są sterylne, wykonane z pierwotnego polistyrenu w celu zapewnienia optymalnej przezroczystości i są wyposażone w pokrywkę. Są one również dostępne w wersjach do hodowli tkankowych lub do zabiegów o bardzo niskim przyleganiu, zapewniających optymalne przyleganie komórek lub hamujących ich przyleganie.  
TPP® Naczynia do hodowli tkankowych
Naczynia te są okrągłe, sterylne, optycznie przezroczyste, napromieniowane promieniowaniem γ i wykonane z wysokiej jakości polistyrenu. Podstawa szalki jest przystosowana do hodowli tkankowej i posiada ząbkowany pierścień na dnie dla łatwej obsługi.
Szalka Petriego z wkładkami Petriego
Te szalki Petriego są przeznaczone do jednorazowego użytku, wykonane z jednorazowego tworzywa sztucznego i są wyposażone w chłonne wkładki Petriego do hodowli mikroorganizmów wychwyconych przez filtrację membranową. Produkt ten jest kompatybilny z szeregiem linii pożywek ampułkowych, w tym drożdżami i pleśnią, całkowitą liczbą oraz wykrywaniem i wyliczaniem specyficznych mikroorganizmów, takich jak E. coli.
Szklane płytki Petriego
Pyrex® Petri Dishes
Szalki Pyrex® to płaskie, przezroczyste szalki Petriego wykonane ze szkła borokrzemowego i wyposażone w pokrywkę. Krawędzie szalek mają profilowaną konstrukcję, która zwiększa wytrzymałość mechaniczną i zapewnia równomierne odstępy między dnem a ścianą boczną pokrywy, skutecznie minimalizując działanie kapilarne spowodowane przez skroploną wilgoć po bokach. Nie ulegają one chemicznym ani termicznym wpływom żadnej z metod powszechnie stosowanych w laboratoriach, w których rutynowo stosuje się sterylizację.
BRAND® Petri Dishes
Szalki Petriego Brand® są niesterylne i wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, w komplecie z pokrywką. Zarówno podstawa, jak i pokrywa są płaskie i wolne od pęcherzyków powietrza i smug.
Szalki Petriego Aldrich Essentials
Szalki Petriego są niesterylne i wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Charakteryzują się nieobrobioną powierzchnią i są dostarczane z pokrywką.
Foxx Life Sciences Borosil® Culture/ Petri Dishes
Te szalki Petriego to wysokiej jakości jednorazowe szalki, kompatybilne z większością zautomatyzowanych systemów. Oferują wyjątkową przejrzystość optyczną, dzięki czemu są wygodne w użyciu z mikroskopem. Ich konstrukcja pozwala na układanie w stosy, co pozwala zaoszczędzić dużo miejsca w inkubatorze. Naczynia wentylowane są wyposażone w podniesione pokrywy, aby umożliwić lepszą wymianę gazową i parowanie, podczas gdy naczynia niewentylowane mają płaskie pokrywy, aby zapobiec parowaniu i promować dłuższe okresy inkubacji, szczególnie odpowiednie do zastosowań beztlenowych. Te aseptyczne szalki są produkowane w czystych pomieszczeniach w warunkach niskiego obciążenia biologicznego, zapewniając najlepsze wyniki we wszystkich zastosowaniach.
Corning® Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowo-krzemionkowego
Te szalki Petriego są okrągłe, wielokrotnego użytku, niesterylne i wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, w komplecie z pokrywkami.
Duran® Petri Dish (sectional)
Te szalki są dostępne z sekcjami lub bez i są używane do przygotowywania agaru oraz do prac biologicznych i klinicznych.