Key Documents
Z740619
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, dish diam. × H 80 mm × 17 mm, autoclavable
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiały
soda-lime glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
lid
opakowanie
pack of 24 ea
pojemność naczynia
~80 mL
dish diam. × H
80 mm × 17 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Clear, soft flint glass Petri dishes.Bottom and top matched. Reusable soda lime glass, can be autoclaved.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2