Kluczowe dokumenty
CLS430589
Corning® non-treated culture dishes
D × H 60 mm × 15 mm
Synonim(y):
danie kulturalne, naczynia do hodowli komórkowych, płytki do hodowli komórkowych
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Materiały
polystyrene
round
sterylność
sterile
opakowanie
sleeve of 20
producent / nazwa handlowa
Corning 430589
śr. × wys.
60 mm × 15 mm
powierzchnia
21 cm2
Opis ogólny
  • Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
  • Not treated for cell attachment, for applications where cell attachment is not desired
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Supplied with vents to provide consistent gas exchange
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)