SLW1170/06M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 500 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1170/06M
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Pyrex flask
flat bottom flask
Połączenie
joint ST/NS neck35 mm I.D.
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1170/06M
Wysokość
185 mm
średnica obudowy
105 mm
pojemność
500 mL
śr. wewn. szyjki
35 mm
Opis ogólny
- Complies with ISO 6556
- Büchner type flasks for vacuum filtration
- Heavy walls provide increased mechanical strength
- ′Studded′ base to minimise surface abrasion
- With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)