Kluczowe dokumenty
SLW1170/14SC
Pyrex® Büchner filter with side arm and screwthread connector
capacity 5000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1170/14SC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex flask
flat bottom flask
Połączenie
joint ST/NS neck68 mm I.D.
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1170/14SC
Wysokość
385 mm
średnica obudowy
220 mm
pojemność
5000 mL
śr. wewn. szyjki
68 mm
Opis ogólny
  • Zgodność z normami ISO 6556 i DIN 12476
  • Kolby Büchnera o grubych ściankach do zastosowań związanych z filtracją próżniową
  • Ramię boczne jest wyposażone w gwintowane złącze PTFE do łatwego i bezpiecznego montażu rurek próżniowych o średnicy 9 mm
  • Z wywierconą szyjką umożliwiającą zastosowanie gumowego korka
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)