SLW1170/04M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 250 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1170/04M
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Pyrex flask
flat bottom flask
Połączenie
joint ST/NS neck35 mm I.D.
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1170/04M
Wysokość
155 mm
średnica obudowy
85 mm
pojemność
250 mL
śr. wewn. szyjki
35 mm
Opis ogólny
- Zgodność z normą ISO 6556
- Kolby typu Büchner do filtracji próżniowej
- Ciężkie ścianki zapewniają zwiększoną wytrzymałość mechaniczną
- Podstawa z wypustkami minimalizuje ścieranie powierzchni
- Ze zintegrowanym szklanym ramieniem bocznym do mocowania elastycznych rurek o średnicy 9 mm
Cechy i korzyści
- Zgodność z normą ISO 6556
- Kolby filtrujące do filtracji próżniowej
- Ciężkie ścianki zapewniają zwiększoną wytrzymałość mechaniczną
- Ze zintegrowanym szklanym ramieniem bocznym do mocowania elastycznych rurek o średnicy 9 mm
- Podstawa z wypustkami minimalizującymi ścieranie powierzchni
- Kolby o pojemności 3000 i 5000 ml są uzupełnieniem serii ISO.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW1170/04M-10EA | 4061832436814 |