Key Documents
SLW1170/08M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 1000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1170/08M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex flask
flat bottom flask
Połączenie
joint ST/NS neck45 mm I.D.
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1170/08M
Wysokość
230 mm
średnica obudowy
135 mm
pojemność
1000 mL
śr. wewn. szyjki
45 mm
Opis ogólny
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)