Z693715
Duran® filtering flask, with Keck® assembly set
capacity 1000 mL
Synonim(y):
212045458
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
Połączenie
joint ST/NS neck45 mm I.D.
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 1 ea
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212045458
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3, the flasks have maximum chemical and thermal resistance and meet ISO 6556 standard.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)