BAH147120250
SP Bel-Art® Drum and Carboy Funnel
polypropylene, capacity 4.3 L (1.14 gal)
Synonim(y):
Lejek PP, duży lejek
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H14712-0250
wys. całkowita
12.5 in. (309 mm)
pojemność
4.3 L (1.14 gal)
stem I.D. × L × O.D.
0.9375 in. (23 mm) × 3.625 in. (91 mm) × 2.0625 in. (52 mm)
top I.D. × O.D.
9.6875 in. (246 mm) × 10.25 in. (260 mm)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wykonany z naturalnego tworzywa polipropylenowego
- Możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121ºC (250ºF)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)