Z178152
Scienceware® polypropylene Buchner funnel
capacity 315 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H14603-0000
pojemność
315 mL
śr. płytki
90 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Steam autoclavable at 250°F (121°C). Molded two-piece construction; snaps together for vacuum seal. Perforated filter plate which supports filter paper of your choice.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z178152-1EA | 4061832262659 |