Z104620
PP water aspirator pump
696 mmHg Max. vacuum
About This Item
Kod UNSPSC:
41105100
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Właściwości
696 mmHg Max. vacuum
producent / nazwa handlowa
Bel-Art
Opis ogólny
Operates on water pressure above 11 psi. Includes integral check valve in side arm and 4 3/4 in. length of PE tubing 3/8 in. NPTM faucet connection.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)