SRP2134
PPARα isotype, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
MGC2237, MGC2452, NR1C1, PPAR, PPARalpha, hPPAR
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Postać
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~78.7 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
700 μg/mL
kolor
clear colorless
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PPARA(5465)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1