SRP2043
PPAR, α human
recombinant, expressed in E. coli, ≥75% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
MGC2237, MGC2452, NR1C1, PPAR, PPARalpha, hPPAR
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥75% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~54 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
250 μg/mL
metody
electrophoretic mobility shift assay: suitable
kolor
clear colorless
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PPARA(5465)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)