Key Documents
Z717444
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 0.6 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
sterylność
non-sterile
Właściwości
electronic: no
single-channel
opakowanie
pack of 100 ea (syringe (0.06 mL))
producent / nazwa handlowa
Nichiryo SG-S
dostępność
not available in (Not available in France)
maksymalna pojemność
0.6 mL
Opis ogólny
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).