Z680052
MyBlock™ mini dry bath block
to hold, 15 X 1.5 mL or 2.0 mL conical bottom tubes
Synonim(y):
blok suchy, bloki cieplne, suche bloki, suche kąpiele
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
Polecane produkty
Właściwości
to hold 15 X 1.5 mL or 2.0 mL conical bottom tubes
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSH100-1520
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pasuje do MyBlock mini dry bath/block heater.
Informacje prawne
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z680052-1EA | 4061826162743 |